H2805
1-Heptanol
98%
Sinonimo/i:
Heptyl alcohol
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
0.5 mmHg ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
662 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.424 (lit.)
P. ebollizione
176 °C (lit.)
Punto di fusione
−36 °C (lit.)
Densità
0.822 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCO
InChI
1S/C7H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h8H,2-7H2,1H3
BBMCTIGTTCKYKF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- As a co-solvent in binary and ternary systems to estimate the liquid-liquid interaction parameters.
- In the synthesis of heptyl oleate ester from oleic acid.
- As a reducing agent in the synthesis of copper nanoparticles via hydroxyl ion-assisted alcohol reduction of copper salts in the presence of oleylamine.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
168.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
76 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?