Documenti fondamentali
H13303
Sigma-Aldrich
1-esanolo
reagent grade, 98%
Sinonimo/i:
Alcol esilico
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)5OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
102.17
Beilstein:
969167
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Grado
reagent grade
Livello qualitativo
Densità del vapore
4.5 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 25.6 °C)
Saggio
98%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
559 °F
Limite di esplosione
0.34-6.3 %
dilution
(for analytical testing)
Indice di rifrazione
n20/D 1.418 (lit.)
P. ebollizione
156-157 °C (lit.)
Punto di fusione
−52 °C (lit.)
Densità
0.814 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCO
InChI
1S/C6H14O/c1-2-3-4-5-6-7/h7H,2-6H2,1H3
ZSIAUFGUXNUGDI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
L′1-esanolo è un alcol primario lineare composto da sei atomi di carbonio e prodotto per oligomerizzazione dell′etilene. Molti sono gli impieghi cui l′1-etanolo può essere destinato, in settori come la produzione di plastificanti, antisettici, profumi, sostanze farmaceutiche, prodotti tessili e agenti di finissaggio della pelle.
Applicazioni
L′1-esanolo è usato:
  • Come fase oleosa nella preparazione di nanoparticelle di ferrite di manganese e zinco per precipitazione mediante microemulsione inversa.
  • Come solvente nella separazione di acidi carbossilici e alcol tetraidrofurfurilico da una soluzione acquosa
  • Come solvente nella sintesi di particelle quantiche di ossido di zinco (ZnO) da acetato di zinco mediante tecnica di precipitazione.
Caratteristiche e vantaggi
L′1-esanolo, o alcol esilico, si dimostra molto reattivo già a basse temperature a causa dal processo di reazione “simil-alcano” che prende avvio su un carbonio secondario.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
140.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
60 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Eptano ReagentPlus®, 99%
Sigma-Aldrich
H2198
Eptano
1-Pentanol ACS reagent, ≥99%
Sigma-Aldrich
398268
1-Pentanol
1-Octanol anhydrous, ≥99%
Sigma-Aldrich
297887
1-Octanol
1-Nonanol 98%
Sigma-Aldrich
131210
1-Nonanol
Sandra Muschiol et al.
The Journal of biological chemistry, 292(34), 14134-14146 (2017-07-01)
Type IV pili are important virulence factors on the surface of many pathogenic bacteria and have been implicated in a wide range of diverse functions, including attachment, twitching motility, biofilm formation, and horizontal gene transfer. The respiratory pathogen Streptococcus pneumoniae
Annie Handler et al.
Cell, 178(1), 60-75 (2019-06-25)
Animals rely on the relative timing of events in their environment to form and update predictive associations, but the molecular and circuit mechanisms for this temporal sensitivity remain incompletely understood. Here, we show that olfactory associations in Drosophila can be
Maria Eugenia Villar et al.
Cell reports, 30(8), 2603-2613 (2020-02-27)
Research on honeybee memory has led to a widely accepted model in which a single pairing of an odor stimulus with sucrose induces memories that are independent of protein synthesis but is unable to form protein-synthesis-dependent long-term memory (LTM). The
Justin T Mohr et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(12), 4172-4176 (2005-06-10)
The polyhydroxyalkanes 1,6,11,16-hexadecanetetraol (1) and 2,7,12,17-octadecanetetraol (2) were synthesized utilizing the thiophene ring as a scaffold to affix the hydroxyalkyl chains by lithiation of the acidic alpha-hydrogens and subsequent desulfurization. Both compounds exhibited significant anesthetic potency, individually and in additivity
Zhisong Lu et al.
Nanotechnology, 22(15), 155604-155604 (2011-03-11)
With advances of quantum dots (QDs) in bioimaging applications, various materials have been used to coat QDs to reduce their nanotoxicity; however, the coating could introduce new toxic sources and quench the fluorescence in bioimaging applications. In this work, ZrO₂