133051
2-Methyl-1-butanol
≥99%
Sinonimo/i:
(±)-2-Methyl-1-butanol, Active amyl alcohol, sec-Butylcarbinol
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3 (vs air)
Tensione di vapore
3 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
725 °F
Limite di esplosione
10 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.410±0.002 (lit.)
P. ebollizione
130 °C mmHg (lit.)
Solubilità
water: slightly soluble 3.6g/a00g at 30 °C
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
Densità
0.819 g/mL at 20 °C (lit.)
0.815 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
CCC(C)CO
InChI
1S/C5H12O/c1-3-5(2)4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
QPRQEDXDYOZYLA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
108.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
42.5 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
-Butanol; 2-Methyl-2-butanol; 2-Methyl-1-butanol; 3-Pentanol; 1-Butanol; 2-Methyl-1-propanol; 2-Pentanol, 98%; 3-Methyl-1-butanol; 1-Propanol