103543
4-Nitroanisole
97%
Sinonimo/i:
1-Methoxy-4-nitrobenzene
Saggio
97%
Stato
solid
Densità
1.233 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
nitro
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO3/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5H,1H3
BNUHAJGCKIQFGE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
266.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
130 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?