171018
2,4-Dimethyl-1-nitrobenzene
98%
Sinonimo/i:
1,3-Dimethyl-4-nitrobenzene, 4-Nitro-m-xylene
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.549 (lit.)
P. ebollizione
244 °C (lit.)
Punto di fusione
7-9 °C (lit.)
Densità
1.117 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
nitro
Stringa SMILE
Cc1ccc(c(C)c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6-3-4-8(9(10)11)7(2)5-6/h3-5H,1-2H3
BBUPBICWUURTNP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
248.0 - 249.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
120 - 121 °C - Pensky-Martens closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?