Documenti fondamentali
N28353
Sigma-Aldrich
1,3-Dimethyl-2-nitrobenzene
99%
Sinonimo/i:
2-Nitro-m-xylene
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2C6H3NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.16
Beilstein:
2046066
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.521 (lit.)
P. ebollizione
225 °C/744 mmHg (lit.)
Punto di fusione
14-16 °C (lit.)
Densità
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cccc(C)c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9(10)11/h3-5H,1-2H3
HDFQKJQEWGVKCQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
190.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
88 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Jung Seok Lee et al.
Macromolecular bioscience, 15(9), 1314-1322 (2015-06-04)
We designed poly(β-amino esters) (PBAEs) bearing both UV light- and pH-sensitive groups and used PBAEs to prepare nanoparticles (NPs) that can be utilized for on-demand burst release of guest molecules in response to multiple triggers. Due to the presence of