Documenti fondamentali
8.08671
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethylaniline
for synthesis
Sinonimo/i:
2,6-Dimethylaniline, vic.-m-Xylidine
About This Item
Formula condensata:
2,6-(CH3)2C6H3NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
121.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Numero indice EU:
201-758-7
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.2 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
490 °C
Potenza
1290 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
1.3-6.9 % (v/v)
pH
12.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
P. ebollizione
216 °C/1013 hPa
Punto di fusione
10-12 °C
Temp. transizione
flash point 92 °C
Solubilità
13 g/L
Densità
0.98 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Nc1c(cccc1C)C
InChI
1S/C8H11N/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5H,9H2,1-2H3
UFFBMTHBGFGIHF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2,6-Dimethylaniline for synthesis. CAS 87-62-7, chemical formula 2,6-(CH₃)₂C₆H₃NH₂.
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.978 - 0.981
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
195.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
91 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5