Key Documents
194921
Sigma-Aldrich
N-(2,6-Dimethylphenyl)chloroacetamide
99%
Sinonimo/i:
1-Chloroacetylamino-2,6-dimethylbenzene, 2-Chloro-2′,6′-acetoxylidide, 2-Chloro-2′,6′-dimethylacetanilide, 2-Chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide, N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-chloroacetamide, N-(2,6-Xylyl)chloroacetamide, N-Chloroacetyl-2,6-dimethylaniline, Chloroacetamido-2,6-xylidine
About This Item
Formula condensata:
ClCH2CONHC6H3(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.66
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
99%
Punto di fusione
150-151 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amide
chloro
Stringa SMILE
Cc1cccc(C)c1NC(=O)CCl
InChI
1S/C10H12ClNO/c1-7-4-3-5-8(2)10(7)12-9(13)6-11/h3-5H,6H2,1-2H3,(H,12,13)
FPQQSNUTBWFFLB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
N-(2,6-Dimethylphenyl)chloroacetamide (2-chloro-2′,6′-acetoxylidide) is nonsteroidal antinflammatory drug.
Applicazioni
N-(2,6-Dimethylphenyl)chloroacetamide (2-chloro-2′,6′-acetoxylidide) was used in simultaneous determination of the enantiomers of tocainide in blood plasma by gas-liquid chromatography with electron-capture detection.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
A J Sedman et al.
Journal of chromatography, 306, 155-164 (1984-03-09)
Tocainide is a new experimental antiarrhythmic agent used clinically as the racemic mixture of two enantiomers. Since the optical isomers may differ in their efficacy and toxicity, we have initiated studies on the stereoselective disposition of tocainide. For this purpose
Application of molecular topology to the search of novel NSAIDs: experimental validation of activity.
Galvez-Llompart M, et al.
Letters in Drug Design & Discovery, 7(6), 438-445 (2010)