104493
Chloroacetyl chloride
98%
Sinonimo/i:
Chloroacetic chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.9 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
60 mmHg ( 41.5 °C)
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.453 (lit.)
P. ebollizione
105-106 °C (lit.)
Punto di fusione
−22 °C (lit.)
Densità
1.418 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
acyl chloride
chloro
Stringa SMILE
ClCC(Cl)=O
InChI
1S/C2H2Cl2O/c3-1-2(4)5/h1H2
VGCXGMAHQTYDJK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Chloroacetyl chloride causes the acylation of cyano-pyrazoline during the synthesis of secondary amine-substituted cyano-pyrazoline derivatives.
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 1
Organi bersaglio
Lungs
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
100 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?