16120
Bromoacetyl chloride
≥95% (GC)
Sinonimo/i:
2-Bromo-1-chloro-ethanal, 2-Bromoacetyl chloride
About This Item
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.495
P. eboll.
127-128 °C (lit.)
Densità
1.89 g/mL at 20 °C
Stringa SMILE
ClC(=O)CBr
InChI
1S/C2H2BrClO/c3-1-2(4)5/h1H2
SYZRZLUNWVNNNV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter