D55008
Dichloroacetyl chloride
98%
Sinonimo/i:
α,α-Dichloroacetyl chloride, 2,2-Dichloroacetyl chloride, Dichloracetyl chloride, Dichloroacetic acid chloride, Dichloroethanoyl chloride
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.46 (lit.)
P. ebollizione
107-108 °C (lit.)
Densità
1.532 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClC(Cl)C(Cl)=O
InChI
1S/C2HCl3O/c3-1(4)2(5)6/h1H
FBCCMZVIWNDFMO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?