Documenti
724971
Sigma-Aldrich
Dichloroacetyl chloride-13C2
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Formula condensata:
Cl213CH13COCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
149.37
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
97% (CP)
Forma fisica
liquid
P. eboll.
107-108 °C (lit.)
Densità
1.552 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
Cl[13CH](Cl)[13C](Cl)=O
InChI
1S/C2HCl3O/c3-1(4)2(5)6/h1H/i1+1,2+1
FBCCMZVIWNDFMO-ZDOIIHCHSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2