G10601
Glyoxylic acid monohydrate
98%
Sinonimo/i:
Formylformic acid, Oxoethanoic acid
Saggio
98%
P. ebollizione
100 °C (lit.)
Punto di fusione
49-52 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]O[H].[H]C(=O)C(O)=O
InChI
1S/C2H2O3.H2O/c3-1-2(4)5;/h1H,(H,4,5);1H2
MOOYVEVEDVVKGD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
G10601-25KG | |
G10601-100G | 4061833624944 |
G10601-10G | 4061833624968 |
G10601-25G | 4061833625002 |