260150
Glyoxylic acid solution
50 wt. % in H2O
Sinonimo/i:
Formylformic acid, Oxoethanoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Concentrazione
50 wt. % in H2O
Indice di rifrazione
n20/D 1.4149
Densità
1.342 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
aldehyde
carboxylic acid
Stringa SMILE
OC(=O)C=O
InChI
1S/C2H2O3/c3-1-2(4)5/h1H,(H,4,5)
HHLFWLYXYJOTON-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- as reducing agent in electroless copper depositions by free-formaldehyde method
- in synthesis of new chelating agent, 2-(2-((2-hydroxybenzyl)amino)ethylamino)-2-(2-hydroxyphenyl)acetic acid (DCHA)
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?