Key Documents
795070
Sigma-Aldrich
Glycolaldehyde-1-13C solution
0.1 M in water, 99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CCH4O2
Peso molecolare:
61.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352114
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
97% (CP)
Forma fisica
liquid
Concentrazione
0.1 M in water
Spostamento di massa
M+1
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC[13C]([H])=O
InChI
1S/C2H4O2/c3-1-2-4/h1,4H,2H2/i1+1
WGCNASOHLSPBMP-OUBTZVSYSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)