605557
DL-Glyceraldehyde-1-13C solution
0.1 M in water, ≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
Sinonimo/i:
2,3-Dihydroxypropanal-1-13C
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Saggio
≥99% (CP)
Concentrazione
0.1 M in water
Spostamento di massa
M+1
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OCC(O)[13CH]=O
InChI
1S/C3H6O3/c4-1-3(6)2-5/h1,3,5-6H,2H2/i1+1
MNQZXJOMYWMBOU-OUBTZVSYSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3