Documenti fondamentali
256242
Sigma-Aldrich
trans-1,4-Dioxane-2,3-diol
98%
Sinonimo/i:
trans-2,3-Dihydroxy-1,4-dioxane, Glyoxal monoethylene acetal
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H8O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
120.10
Beilstein:
104209
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
91-95 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC1OCCOC1O
InChI
1S/C4H8O4/c5-3-4(6)8-2-1-7-3/h3-6H,1-2H2
YLVACWCCJCZITJ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)