Documenti fondamentali
D155624
Sigma-Aldrich
2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane
98%
Sinonimo/i:
Acetone ethylene acetal, Acetone ethylene ketal
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H10O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
102.13
Beilstein:
102775
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.398 (lit.)
P. ebollizione
92-93 °C (lit.)
Densità
0.926 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1(C)OCCO1
InChI
1S/C5H10O2/c1-5(2)6-3-4-7-5/h3-4H2,1-2H3
SIJBDWPVNAYVGY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)