Documenti fondamentali
341045
Sigma-Aldrich
2-Ethyl-2-methyl-1,3-dioxolane
99%
Sinonimo/i:
2-Butanone ethylene ketal, 2-Ethyl-2-methyl-1,3-dioxolane, 2-Ethyl-2-methyldioxolane, 2-Methyl-2-ethyl-1,3-dioxolane, 2-Methyl-2-ethyldioxolane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.16
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.409 (lit.)
P. ebollizione
116-117 °C (lit.)
Densità
0.929 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
ketal
Stringa SMILE
CCC1(C)OCCO1
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-6(2)7-4-5-8-6/h3-5H2,1-2H3
UPZFLZYXYGBAPL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
2-Ethyl-2-methyl-1,3-dioxolane was employed as reagent in the selective ketalization of 1-oxo functions of 8a-methyl 1,6-dioxo 1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydronaphthalene and 7a-methyl 1,5-dioxo 5,6,7,7a-tetrahydroindane. It was also employed in the enantioselective total synthesis of (-)-strychnine.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Etudes en series bicycliques: Cetalisation selective de dicetones octalinique et tetrahydroindanique et stereochimie de leurs analogues satures.
Bauduin G and Pietrasanta Y.
Tetrahedron, 29(24), 4225-4231 (1973)
Takashi Ohshima et al.
Journal of the American Chemical Society, 124(49), 14546-14547 (2002-12-06)
The enantioselective total synthesis of (-)-strychnine was accomplished through the use of the highly practical catalytic asymmetric Michael reaction (0.1 mol % of (R)-ALB, more than kilogram scale, without chromatography, 91% yield and >99% ee) as well as a tandem