281603
1,2-Dimethoxypropane
≥99%
Sinonimo/i:
Propylene glycol dimethyl ether
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
40 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.3835 (lit.)
P. ebollizione
96 °C (lit.)
Densità
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
Stringa SMILE
COCC(C)OC
InChI
1S/C5H12O2/c1-5(7-3)4-6-2/h5H,4H2,1-3H3
LEEANUDEDHYDTG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
33.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
1 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)