8.02932
Diethylene glycol diethyl ether
for synthesis
Sinonimo/i:
Diethylene glycol diethyl ether, Diethyl diglycol, Bis(2-ethoxyethyl) ether, 2-Ethoxyethyl ether, Diethyl Carbitol™
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
0.5 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
174 °C
Potenza
4970 mg/kg LD50, oral (Rat)
6097 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
P. eboll.
189 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-44 °C
Temp. transizione
flash point 71 °C
Densità
0.91 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C8H18O3/c1-3-9-5-7-11-8-6-10-4-2/h3-8H2,1-2H3
RRQYJINTUHWNHW-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.906 - 0.908
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.005 %
Identity (IR): passes test
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
152.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
67 °C - closed cup