Documenti fondamentali
E4658
Sigma-Aldrich
Diethylene glycol diethyl ether
reagent grade, ≥98%
Sinonimo/i:
2-Ethoxyethyl ether, Bis(2-ethoxyethyl) ether, Diethyldiglycol
About This Item
Formula condensata:
(C2H5OCH2CH2)2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.23
Beilstein:
1699259
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
ID PubChem:
Grado
reagent grade
Livello qualitativo
Densità del vapore
5.6 (vs air)
Tensione di vapore
0.5 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥98%
Stato
liquid
Limite di esplosione
6.2 %
dilution
(for analytical testing)
Indice di rifrazione
n20/D 1.412 (lit.)
P. ebollizione
180-190 °C (lit.)
Punto di fusione
-68 °C
Densità
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOCCOCCOCC
InChI
1S/C8H18O3/c1-3-9-5-7-11-8-6-10-4-2/h3-8H2,1-2H3
RRQYJINTUHWNHW-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
152.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
67 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)