04143
Diethylene glycol dimethyl ether
analytical standard
Sinonimo/i:
diEGdiME, 2-Methoxyethyl ether, Bis(2-methoxyethyl) ether, Dimethyldiglycol, ‘Diglyme’
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
4.6 (vs air)
Tensione di vapore
3 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.7% (GC)
Temp. autoaccensione
370 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Limite di esplosione
17.4 %
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.408 (lit.)
n20/D 1.408
P. ebollizione
162 °C (lit.)
Punto di fusione
−64 °C (lit.)
Densità
0.944 g/mL at 20 °C (lit.)
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
COCCOCCOC
InChI
1S/C6H14O3/c1-7-3-5-9-6-4-8-2/h3-6H2,1-2H3
SBZXBUIDTXKZTM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti consigliati
Raccomandato
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
134.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
57 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)