M14102
Diethylene glycol dimethyl ether
ReagentPlus®, 99%
Sinonimo/i:
2-Methoxyethyl ether, Bis(2-methoxyethyl) ether, Dimethyldiglycol, ‘Diglyme’
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
4.6 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
3 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
370 °F
Limite di esplosione
17.4 %
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.408 (lit.)
pH
7 (20 °C)
P. ebollizione
162 °C (lit.)
Punto di fusione
−64 °C (lit.)
Densità
0.944 g/mL at 20 °C (lit.)
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COCCOCCOC
InChI
1S/C6H14O3/c1-7-3-5-9-6-4-8-2/h3-6H2,1-2H3
SBZXBUIDTXKZTM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Non trovi il prodotto giusto?
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
134.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
57 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?