E27408
1,2-dimetossietano
ReagentPlus®, ≥99%, inhibitor-free
Sinonimo/i:
mono-glyme, Dimetilglicole, Etilenglicole dimetil etere, Monoglyme
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.1 (20 °C, vs air)
Tensione di vapore
48 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
≥99%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
396 °F
Limite di esplosione
10.4 %
dilution
(for general lab use)
Impurezze
≤0.5% (water)
Indice di rifrazione
n20/D 1.379 (lit.)
pH
7
P. ebollizione
85 °C (lit.)
Punto di fusione
−58 °C (lit.)
Densità
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COCCOC
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Oxazoles from α-acylamino ketones via Robinson-Gabriel reaction.
- 5-Arylhistidines via Suzuki-Miyaura cross-coupling between 5-bromohistidine and arylboronic acids.
- Aryl thioethers via Pd-catalyzed thioetherification of aryl halides with aliphatic and aromatic thiols.
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
41.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
5 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?