307432
1,2-dimetossietano
suitable for HPLC, 99.9%, inhibitor-free
Sinonimo/i:
mono-glyme, Dimetilglicole, Etilenglicole dimetil etere, Monoglyme
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.1 (20 °C, vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
48 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99.9%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
396 °F
Purificato mediante
glass distillation
Limite di esplosione
10.4 %
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
<0.030% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.379 (lit.)
pH
~7
P. ebollizione
85 °C (lit.)
Punto di fusione
−58 °C (lit.)
Densità
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Assorbanza UV
λ: 220 nm Amax: 1.00
λ: 250 nm Amax: 0.20
λ: 300 nm Amax: 0.03
λ: 350-400 nm Amax: 0.01
applicazioni
food and beverages
Stringa SMILE
COCCOC
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
41.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
5 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
GC Analysis of Class 2 Residual Solvents on OVI-G43