Documenti fondamentali
259527
Sigma-Aldrich
1,2-dimetossietano
anhydrous, 99.5%, inhibitor-free
Sinonimo/i:
DME, mono-glyme, Dimetilglicole, Etilenglicole dimetil etere, Monoglyme
About This Item
Formula condensata:
CH3OCH2CH2OCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
90.12
Beilstein:
1209237
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.1 (20 °C, vs air)
Tensione di vapore
48 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99.5%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
396 °F
Limite di esplosione
10.4 %
Impurezze
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
Residuo dopo evaporazione
<0.0005%
Indice di rifrazione
n20/D 1.379 (lit.)
pH
7
P. eboll.
85 °C (lit.)
Punto di fusione
−58 °C (lit.)
Densità
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COCCOC
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
L′1,2-dimetossietano può essere usato come solvente nei seguenti processi:
  • Sintesi di ammine cicliche da amminoalcoli per ciclo disidratazione diretta.
  • Sintesi stereoselettiva di alcheni trans-1,2-disostituiti da 1-fenil-1H-tetrazol-5-il solfoni e aldeidi in presenza di esametildisilazide di potassio o di sodio.
  • Sintesi di adamantilideneadamantano da 2-adamantanone per accoppiamento riduttivo.
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
41.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
5 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
One-Pot Preparation of Cyclic Amines from Amino Alcohols
Xu F and Simmons B
Organic Syntheses, 90, 251-251 (2013)
Algal oil extraction from wet biomass of Botryococcus braunii by 1, 2-dimethoxyethane.
Liu CZ, et al.
Applied Energy, 102, 971-974 (2013)
A stereoselective synthesis of trans-1, 2-disubstituted alkenes based on the condensation of aldehydes with metallated 1-phenyl-1H-tetrazol-5-yl sulfones
Blakemore PR, et al
Synlett, 1998(01), 26-28 (1998)
Reductive Coupling of Carbonyls to Alkenes: Adamantylideneadamantane
Fleming MP & McMurry JE
Organic Syntheses, 60, 113-113 (1981)
NMR Chemical Shifts of Common Laboratory Solvents as Trace Impurities.
Hugo E. Gottlieb et al.
The Journal of organic chemistry, 62(21), 7512-7515 (2001-10-24)
Articoli
Research and development of solid-state lithium fast-ion conductors is crucial because they can be potentially used as solid electrolytes in all-solid-state batteries, which may solve the safety and energy-density related issues of conventional lithium-ion batteries that use liquid (farmable organic) electrolytes.