Key Documents
5.89574
Sigma-Aldrich
1,2-dimetossietano
99.5%, anhydrous
Sinonimo/i:
mono-glyme, Dimetilglicole, Etilenglicole dimetil etere, Monoglyme
About This Item
Formula condensata:
CH3OCH2CH2OCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
90.12
Beilstein:
1209237
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
NACRES:
NA.22
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.1 (20 °C, vs air)
Tensione di vapore
48 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99.5%
Temp. autoaccensione
396 °F
Limite di esplosione
10.4 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.379 (lit.)
P. eboll.
85 °C (lit.)
Punto di fusione
−58 °C (lit.)
Densità
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COCCOC
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
41.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
5 °C - closed cup