H26456
Dietilenglicole
ReagentPlus®, 99%
Sinonimo/i:
2,2′-ossidietanolo, 2-idrossietil etere, Bis(2-idrossietil) etere, Diglicole
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
2.14 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.01 mmHg ( 20 °C)
Descrizione
non-ionic
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
viscous liquid
Temp. autoaccensione
442 °F
Limite di esplosione
2-12.3 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.447 (lit.)
pH
5.0-8 (20 °C, 500 g/L)
P. eboll.
245 °C (lit.)
Punto di fusione
−10 °C (lit.)
Densità
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCCOCCO
InChI
1S/C4H10O3/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2
MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
280.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
138 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Noble-metal nanostructures are widely used in a variety of applications ranging from catalysis to electronics, surface plasmon resonance (SPR), surface-enhanced Raman scattering (SERS), and biomedical research.