8.08619
Tetraethylene glycol
for synthesis
Sinonimo/i:
Tetraethylene glycol, Tetraglycol
About This Item
Tensione di vapore
0.01 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
340 °C (DIN 51794)
Potenza
>18056 mg/kg LD50, oral (Rat)
>18056 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
0.5-3.4 % (v/v)
pH
8.5-9.0 (20 °C, 500 g/L in H2O)
kinematic viscosity
50.13 cSt(20.65 °C)
P. eboll.
327-328 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-9.4 °C
Temp. transizione
flash point 204 °C
Densità
1.12 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C8H18O5/c9-1-3-11-5-7-13-8-6-12-4-2-10/h9-10H,1-8H2
UWHCKJMYHZGTIT-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Appearance of substance (visual): clear
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.121 - 1.124
Identity (IR): passes test
Water (K. F.): ≤ 0.3 %
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
359.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
182 °C - Pensky-Martens closed cup