Documenti fondamentali
520462
Sigma-Aldrich
Di(propylene glycol) dimethyl ether, mixture of isomers
≥99.1%
Sinonimo/i:
Proglyde® DMM, Bis(methoxypropyl) ether
About This Item
Formula condensata:
CH3OC3H6OC3H6OCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Livello qualitativo
Saggio
≥99.1%
Indice di rifrazione
n20/D 1.408 (lit.)
P. ebollizione
175 °C (lit.)
Densità
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COCC(C)OC(C)COC
InChI
1S/C8H18O3/c1-9-5-3-7-11-8-4-6-10-2/h3-8H2,1-2H3
KWDCKLXGUZOEGM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Aprotic solvent for use on proton-sensitive systems such as water-based polyurethane coatings.
Note legali
Product of Dow Chemical.
Proglyde is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
149.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
65 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)