Documenti fondamentali
484210
Sigma-Aldrich
Di(propylene glycol) propyl ether, mixture of isomers
≥98.5%
Sinonimo/i:
DOWANOL® DPnP
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH2OC3H6OC3H6OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.25
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Livello qualitativo
Saggio
≥98.5%
Indice di rifrazione
n20/D 1.424 (lit.)
P. ebollizione
212 °C (lit.)
Densità
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(COC(C)COCCC)C
InChI
1S/C9H20O3/c1-2-6-11-8-4-9-12-7-3-5-10/h10H,2-9H2,1H3
YUTGRHOAEOCWTD-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Product of Dow Chemical
DOWANOL is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
201.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
94 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)