112038
Diethyl butylmalonate
99%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.422 (lit.)
P. ebollizione
235-240 °C (lit.)
Densità
0.983 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCC(C(=O)OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C11H20O4/c1-4-7-8-9(10(12)14-5-2)11(13)15-6-3/h9H,4-8H2,1-3H3
RPNFNBGRHCUORR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
201.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
94 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)