Documenti fondamentali
484229
Sigma-Aldrich
Tri(propylene glycol) butyl ether, mixture of isomers
≥95%
Sinonimo/i:
DOWANOL® TPnB
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3O(C3H6O)2C3H6OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
248.36
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
≥95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.432 (lit.)
P. ebollizione
276 °C (lit.)
Punto di fusione
−75 °C (lit.)
Densità
0.932 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCOCCCOCCCOCCCO
InChI
1S/C13H28O4/c1-4-15-7-5-6-13(3)17-9-8-16-11-12(2)10-14/h12-14H,4-11H2,1-3H3
QVIFIIFBFORLSL-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Product of Dow Chemical
DOWANOL is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
257.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
125 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)