484431
Propylene glycol monomethyl ether acetate
ReagentPlus®, ≥99.5%
Sinonimo/i:
DOWANOL® PMA
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent
Livello qualitativo
Tensione di vapore
3.7 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
≥99.5%
Temp. autoaccensione
669 °F
Limite di esplosione
13.1 %
dilution
(for general lab use)
Indice di rifrazione
n20/D 1.402 (lit.)
P. ebollizione
145-146 °C (lit.)
145-146 °C
Solubilità
water: soluble 198 g/L at 20 °C
Densità
0.970 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
ether
Stringa SMILE
COCC(C)OC(C)=O
InChI
1S/C6H12O3/c1-5(4-8-3)9-6(2)7/h5H,4H2,1-3H3
LLHKCFNBLRBOGN-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... AR(367) , IMPDH2(3615) , NR3C1(2908) , PGR(5241)
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
113.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
45.5 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?