Documenti fondamentali
537586
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-ethoxypropionate
99%
About This Item
Formula condensata:
C2H5OCH2CH2CO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.18
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Saggio:
99%
P. ebollizione:
166 °C (lit.)
Densità del vapore
5.03 (vs air)
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
liquid
Impurezze
≤0.05% (water)
Indice di rifrazione
n20/D 1.405 (lit.)
P. ebollizione
166 °C (lit.)
Punto di fusione
-75 °C
Solubilità
water: soluble 54.1 g/L at 20 °C
Densità
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOCCC(=O)OCC
InChI
1S/C7H14O3/c1-3-9-6-5-7(8)10-4-2/h3-6H2,1-2H3
BHXIWUJLHYHGSJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Used as solvent in preparing new polymers.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
136.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
58 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
B Qi et al.
Applied microbiology and biotechnology, 58(5), 684-689 (2002-04-17)
Five fungal species, Cladosporium resinae (ATCC 34066), Cladosporium sphaerospermum (ATCC 200384), Exophiala lecanii-corni (CBS 102400), Mucor rouxii (ATCC 44260), and Phanerochaete chrysosporium (ATCC 24725), were tested for their ability to degrade nine compounds commonly found in industrial off-gas emissions. Fungal
The hydroxyl radical reaction rate constant and products of ethyl 3-ethoxypropionate.
Baxley JS, et al.
International Journal of Chemical Kinetics, 29(8), 637-644 (1997)
J. Photopolym. Sci. Technol., 16, 335-345 (2003)
Journal of Applied Polymer Science. Applied Polymer Symposium, 88, 636-640 (2003)
P J Deisinger et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 20(10), 989-997 (1990-10-01)
1. The metabolism and disposition of ethyl 3-ethoxypropionate (EEP) in male Sprague-Dawley rats was studied following single oral gavage at 150 or 1500 mg/kg. The 14C-EEP was rapidly absorbed at both dose levels, and was excreted predominantly as metabolites in