Documenti fondamentali
8.18532
Sigma-Aldrich
(1-Methoxy-2-propyl) acetate
(stabilised with 2,6-di-tert-butyl-4-methyl-phenol) for synthesis
Sinonimo/i:
(1-Methoxy-2-propyl) acetate, Acetic acid 2-methoxypropyl ester
About This Item
Formula condensata:
CH3COOCH(CH3)CH2OCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
203-603-9
NACRES:
NA.22
Grado
for synthesis
Livello qualitativo
Tensione di vapore
3.1 hPa ( 20 °C)
Saggio
≥96.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
315 °C
Limite di esplosione
1.5 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
4 (20 °C, 200 g/L in H2O)
P. ebollizione
145-147 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-67 °C
Temp. transizione
flash point 45 °C
Densità
0.97 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O(CC(OC(=O)C)C)C
InChI
1S/C6H12O3/c1-5(4-8-3)9-6(2)7/h5H,4H2,1-3H3
LLHKCFNBLRBOGN-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.966 - 0.969
(2-Methoxy-1-propyl) acetate (GC, area%): ≤ 3.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
113.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
45 °C