Documenti fondamentali
901255
Sigma-Aldrich
1-Ethoxy-2-propanol
≥95%
Sinonimo/i:
1-Ethoxypropan-2-ol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H12O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
104.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n/D 1.407
Densità
0.898 g/mL
Gruppo funzionale
ether
hydroxyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O(CC(O)C)CC
InChI
1S/C5H12O2/c1-3-7-4-5(2)6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
JOLQKTGDSGKSKJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Useful building block for synthesis. 1-Ethoxy-2-propanol may be used in the preparation of 1-ethoxy-2-bromopropane using phosphorus tribromide. This product was previously listed as CDS000221.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
101.3 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
38.5 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Reaction of 2-Alkoxymethylthiiranes with Lithium Aluminum Hydride and with Secondary Amines.
Jacob R L, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 26 (9), 3472-3476 (1961)