Documenti fondamentali
8.03183
Sigma-Aldrich
Propyl acetate
for synthesis
Sinonimo/i:
Propyl acetate, Acetic acid propyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H10O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
102.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
203-686-1
NACRES:
NA.22
Grado
for synthesis
synthesis grade
Livello qualitativo
Tensione di vapore
33 hPa ( 20 °C)
Saggio
≥98% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
430 °C
Potenza
9370 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
1.7-8 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
P. ebollizione
101.5 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-95 °C
Temp. transizione
flash point 14 °C
Solubilità
21.2 g/L
Densità
0.89 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O(CCC)C(=O)C
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-4-7-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
YKYONYBAUNKHLG-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.886 - 0.888
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
53.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11.8 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Butyl acetate ACS reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
402842
Butyl acetate
Butyl acetate anhydrous, ≥99%
Sigma-Aldrich
287725
Butyl acetate
Methyl acetate anhydrous, 99.5%
Sigma-Aldrich
296996
Methyl acetate
1-propanolo suitable for HPLC, ≥99.9%
Sigma-Aldrich
34871
1-propanolo
Etilacetato suitable for HPLC, ≥99.7%
Sigma-Aldrich
34858
Etilacetato