Documenti fondamentali
900522
Toluene
anhydrous, ZerO2®, 99.8%
Sinonimo/i:
Degassed and low oxygen toluene, Toluene ZerO2®
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ZerO2®
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.2 (vs air)
Tensione di vapore
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
Saggio
99.8%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
997 °F
Qualità
anhydrous
Limite di esplosione
7 %
Impurezze
≤0.001% water
water
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
39.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
4.4 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)