537438
Propyl acetate
≥99.5%
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.5 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
25 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.5%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
842 °F
Limite di esplosione
1.7 %, 37 °F
8 %
Impurezze
≤0.01% Acetic acid (free acid)
≤0.1% Water
Residuo dopo evaporazione
≤0.01%
Colore
APHA: ≤15
Indice di rifrazione
n20/D 1.384 (lit.)
P. ebollizione
102 °C (lit.)
Punto di fusione
−95 °C (lit.)
Densità
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCOC(C)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-4-7-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
YKYONYBAUNKHLG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
53.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11.8 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Geranyl acetate synthesis by lipase-catalyzed transesterification in supercritical carbon dioxide.