112305
Ethyl propionate
99%
Sinonimo/i:
Ethyl propanoate, Propionic acid ethyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.52 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
40 mmHg ( 27.2 °C)
Saggio
99%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
887 °F
Limite di esplosione
11 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.384 (lit.)
P. ebollizione
99 °C (lit.)
Punto di fusione
−73 °C (lit.)
Densità
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
CCOC(=O)CC
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-5(6)7-4-2/h3-4H2,1-2H3
FKRCODPIKNYEAC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
53.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
12 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Separation of Acetone; Acetic acid; Propionic acid; Ethyl butyrate; Ethanol; Isoamyl acetate; Isobutyric acid; 3-Methyl-2-butanol; Methyl acetate; 1-Propanol; Acetal, ≥98%, FG; 2-Methyl-1-pentanol; Butyl acetate; Ethyl propionate; 3-Pentanol; 2-Pentanol, 98%; Ethyl isobutyrate; Isobutyl acetate; Acetaldehyde; Furfural; Butyric acid; Methanol; Ethyl acetate