W245607
Ethyl propionate
≥97%, FCC, FG
Sinonimo/i:
2-methyl butyrate, Ethyl propanoate, Propanoic acid ethyl ester, Propionic ether
About This Item
Halal
Kosher
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Densità del vapore
3.52 (vs air)
Tensione di vapore
40 mmHg ( 27.2 °C)
Saggio
≥97%
Temp. autoaccensione
887 °F
Limite di esplosione
11 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.384 (lit.)
P. ebollizione
99 °C (lit.)
Punto di fusione
−73 °C (lit.)
Densità
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
grape; ethereal; fruity; rum; sweet; wine-like
Stringa SMILE
CCOC(=O)CC
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-5(6)7-4-2/h3-4H2,1-2H3
FKRCODPIKNYEAC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Tuning the Electrolyte and Interphasial Chemistry for All-Climate Sodium-ion Batteries.: In a pioneering study on sodium-ion batteries, this research discusses the optimization of the electrolyte matrix, including the use of ethyl propionate, to enhance battery performance under varying climatic conditions (He et al., 2024).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
53.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
12 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Protocolli
Separation of Acetone; Acetic acid; Propionic acid; Ethyl butyrate; Ethanol; Isoamyl acetate; Isobutyric acid; 3-Methyl-2-butanol; Methyl acetate; 1-Propanol; Acetal, ≥98%, FG; 2-Methyl-1-pentanol; Butyl acetate; Ethyl propionate; 3-Pentanol; 2-Pentanol, 98%; Ethyl isobutyrate; Isobutyl acetate; Acetaldehyde; Furfural; Butyric acid; Methanol; Ethyl acetate