185914
Furfural
99%
Sinonimo/i:
2-Furaldehyde, Furan-2-carboxaldehyde
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.31 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
13.5 mmHg ( 55 °C)
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
599 °F
Limite di esplosione
19.3 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.525 (lit.)
P. eboll.
162 °C (lit.)
Punto di fusione
−36 °C (lit.)
Densità
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1ccco1
InChI
1S/C5H4O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-4H
HYBBIBNJHNGZAN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
- methylfuran
- furfuryl alcohol
- tetrahydrofurfuryl alcohol
- tetrahydrofuran
- methyltetrahydrofuran
- dihydropyran
- furoic acid
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
136.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
58 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Separation of 5-Hydroxymethyl-2-furaldehyde; Furfuryl alcohol; Furfural; 2-Furyl methyl ketone; 5-Methyl-2-furaldehyde
HPLC Analysis of Furans on Ascentis® Express C18
Separation of Acetone; Acetic acid; Propionic acid; Ethyl butyrate; Ethanol; Isoamyl acetate; Isobutyric acid; 3-Methyl-2-butanol; Methyl acetate; 1-Propanol; Acetal, ≥98%, FG; 2-Methyl-1-pentanol; Butyl acetate; Ethyl propionate; 3-Pentanol; 2-Pentanol, 98%; Ethyl isobutyrate; Isobutyl acetate; Acetaldehyde; Furfural; Butyric acid; Methanol; Ethyl acetate
-Cymene; 2,5-Dimethylpyrrole; Acetoin, ≥96%, FCC, FG; 2,5-Dimethylpyrazine; 2,6-Dimethylpyrazine; 2-Ethylpyrazine, ≥98%, FG; 2,3-Dimethylpyrazine; 4-Heptanone; 3-Ethylpyridine; 2,3,5-Trimethylpyrazine; Furfural; Pyrrole; Furfuryl acetate; Linalool; Linalyl acetate; 5-Methylfurfural; γ-Butyrolactone; 2-Acetyl-1-methylpyrrole; Furfuryl alcohol; 2-Acetylpyrrole; Pyrrole-2-carboxaldehyde