Documenti fondamentali
W501808
Sigma-Aldrich
5-(idrossimetil)furfurale
≥99%, FG
Sinonimo/i:
5-idrossimetil-2-furaldeide, 5-(idrossimetil)furfurale, 5-idrossimetil-2-furancarbossaldeide, HMF
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.11
Beilstein:
110889
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
13.139
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 110
Saggio
≥99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.562 (lit.)
P. ebollizione
114-116 °C/1 mmHg (lit.)
Punto di fusione
28-34 °C (lit.)
Densità
1.243 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
butter; caramel; fatty; musty; waxy
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1ccc(CO)o1
InChI
1S/C6H6O3/c7-3-5-1-2-6(4-8)9-5/h1-3,8H,4H2
NOEGNKMFWQHSLB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Il composto risultante dal test di sublimazione per la Gentianae Radix nella Farmacopea giapponese è il 5-(idrossimetil)furfurale. Questa lettera all'editore conferma la presenza di 5-(idrossimetil)furfurale nelle preparazioni della medicina tradizionale, discutendone le implicazioni per il controllo di qualità e gli standard di sicurezza in ambito farmaceutico (Tsuge et al., 2024).
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
174.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
79 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Yin-Ying Lee et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 14(40), 13914-13917 (2012-09-20)
Mesoporous silica nanoparticles functionalized with both sulfonic acid (HSO(3)) and ionic liquid (ILs) were synthesized and applied as effective and recyclable catalysts for generating 5-hydroxymethylfurfural (HMF) from fructose. For the first time a high HMF yield of 72.5% was achieved
Lilong Zhou et al.
Bioresource technology, 129, 450-455 (2012-12-26)
A new kind of bifunctional ionic liquid catalysts was synthesized to degrade microcrystalline cellulose in [BMIM]Cl at atmospheric pressure. The effects of reaction temperature, amount of catalysts, reaction time, ionic liquid purity and cellulose concentration on conversion were investigated. At
Gang Cao et al.
Food chemistry, 140(1-2), 273-279 (2013-04-13)
The aim of this study was to investigate the protective effect of 5-HMF on human umbilical vein endothelial cells (HUVECs) injured by high glucose in vitro, and the mechanism underlying this process. Our results demonstrated that high glucose-induced oxidative stress
Jianghua He et al.
ChemSusChem, 6(1), 61-64 (2012-12-12)
It's nano: Small and uniform chromium nanoparticles, either preformed or generated in situ, effectively catalyze the conversion of glucose into 5-hydroxymethyl furfural. The results compare favorably with those achieved by using a catalyst system based on divalent CrCl(2) in ionic
Arvind H Jadhav et al.
Bioresource technology, 132, 342-350 (2013-02-26)
Acidity modified silver exchanged silicotungstic acid (AgSTA) catalyst was prepared and characterized by X-ray diffraction, FT-IR spectroscopy, Raman spectroscopy, FT-IR pyridine adsorption, SEM imaging, EDX mapping, and antimicrobial activity was also tested. The catalytic activity was evaluated for the dehydration
Protocolli
Separation of 5-Hydroxymethyl-2-furaldehyde; Furfuryl alcohol; Furfural; 2-Furyl methyl ketone; 5-Methyl-2-furaldehyde
HPLC Analysis of Furans on Ascentis® Express C18