185930
Furfuryl alcohol
98%
Sinonimo/i:
2-(Hydroxymethyl)furan
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.4 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.5 mmHg ( 20 °C)
1 mmHg ( 32 °C)
5.5 mmHg ( 55 °C)
Saggio
98%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
915 °F
Limite di esplosione
16.3 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.486 (lit.)
P. ebollizione
170 °C (lit.)
Punto di fusione
−29 °C (lit.)
Solubilità
alcohol: soluble
benzene: soluble
chloroform: soluble
diethyl ether: very soluble
water: miscible
Densità
1.135 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
OCc1ccco1
InChI
1S/C5H6O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-3,6H,4H2
XPFVYQJUAUNWIW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Furfuryl alcohol is a furan derivative widely used as a singlet oxygen trapping agent and food additive. Building block for resins, adhesives and coatings.
Applicazioni
It can also be used:
- As a starting material to synthesize ethyl levulinate, a biofuel from lignocellulosic residues.
- To prepare colloidal microporous carbon spheres, applicable as adsorbents and catalyst supports.
- As a starting material to prepare cyclopentanone through aqueous phase hydrogenation reaction using metal catalysts.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Nose, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
149.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
65 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Separation of 5-Hydroxymethyl-2-furaldehyde; Furfuryl alcohol; Furfural; 2-Furyl methyl ketone; 5-Methyl-2-furaldehyde
HPLC Analysis of Furans on Ascentis® Express C18
-Cymene; 2,5-Dimethylpyrrole; Acetoin, ≥96%, FCC, FG; 2,5-Dimethylpyrazine; 2,6-Dimethylpyrazine; 2-Ethylpyrazine, ≥98%, FG; 2,3-Dimethylpyrazine; 4-Heptanone; 3-Ethylpyridine; 2,3,5-Trimethylpyrazine; Furfural; Pyrrole; Furfuryl acetate; Linalool; Linalyl acetate; 5-Methylfurfural; γ-Butyrolactone; 2-Acetyl-1-methylpyrrole; Furfuryl alcohol; 2-Acetylpyrrole; Pyrrole-2-carboxaldehyde