42163
Acetophenone
analytical standard
Sinonimo/i:
Methyl phenyl ketone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
4.1 (vs air)
Tensione di vapore
0.45 mmHg ( 25 °C)
1 mmHg ( 15 °C)
Saggio
≥99.5% (GC)
Temp. autoaccensione
1058 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.534 (lit.)
n20/D 1.535
P. eboll.
202 °C (lit.)
Punto di fusione
19-20 °C (lit.)
Densità
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
CC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3
KWOLFJPFCHCOCG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
82 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
HPLC Analysis of Benzene and Deuterated Benzene on Ascentis® Express C18
US EPA Method 8270 (Appendix IX): GC Analysis of Semivolatiles on Equity®-5 (30 m x 0.25 mm I.D., 0.50 μm)