Documenti fondamentali
8.00028
Sigma-Aldrich
Acetophenone
for synthesis
Sinonimo/i:
Acetophenone, Methyl phenyl ketone, 1-Phenylethanone, Phenylethanone, ACP
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H8O
Numero CAS:
Peso molecolare:
120.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
202-708-7
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.45 hPa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
570 °C
Potenza
815 mg/kg LD50, oral (Rat)
16000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.4-5.2 % (v/v)
Temp. transizione
flash point 105 °C
Densità
1.03 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O=C(C)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3
KWOLFJPFCHCOCG-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Colour (visual): colorless to yellowish
Appearance of substance (visual): clear liquid
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.025 - 1.028
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
82 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6