Documenti
8.04311
Sigma-Aldrich
4′-Hydroxyacetophenone
for synthesis
Sinonimo/i:
4′-Hydroxyacetophenone, 4-Acetylphenol
About This Item
Formula condensata:
4-(OH)C6H4COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
202-802-8
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
powder
Punto di fusione
105-108 °C
Temp. transizione
flash point 166 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C8H8O2/c1-6(9)7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5,10H,1H3
TXFPEBPIARQUIG-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
330.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
166 °C