00790
Acetophenone
puriss. p.a., ≥99.0% (GC)
Sinonimo/i:
Methyl phenyl ketone
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
4.1 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.45 mmHg ( 25 °C)
1 mmHg ( 15 °C)
Grado
puriss. p.a.
Saggio
≥99.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
1058 °F
Impurezze
≤0.02% free acid (as CH3COOH)
≤0.3% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.534 (lit.)
n20/D 1.535
P. eboll.
202 °C (lit.)
Punto di fusione
19-20 °C (lit.)
Temp. transizione
solidification point 19-20 °C
Densità
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Gruppo funzionale
ketone
phenyl
Stringa SMILE
CC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3
KWOLFJPFCHCOCG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
82 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?